Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Columna capilar para GC BP5MS
La columna para GC SGE BP5 para MS es una columna de silfenileno optimizado para análisis por MS de uso general
390.00€ - 755.00€
Especificaciones
Temperatura máxima | 350 °C |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Análisis 5 % GC-MS |
Intervalo de temperatura | De - 40 °C a + 330/350 °C |
Material | 5 % de polisilfenileno-siloxano de fenilo |
Descripción | Columna capilar para GC |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12924005
|
Trajan Scientific and Medical™
054301 |
20 m | 1,8 mm | 0,18 µm |
660.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12934005
|
Trajan Scientific and Medical™
054308 |
15 m | 0,25 mm | 0,25 µm |
390.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12914005
|
Trajan Scientific and Medical™
054310 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 µm |
755.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Perfecta para análisis de GCMS del 5 %
- Contenido en silfenileno optimizado para el análisis MS de uso general
Especificaciones
350 °C | |
De - 40 °C a + 330/350 °C | |
Columna capilar para GC |
Análisis 5 % GC-MS | |
5 % de polisilfenileno-siloxano de fenilo |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Trajan Scientific and Medical™ Columna capilar para GC BP5MS