Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Columna capilar para GC BP5MS
La columna para GC SGE BP5 para MS es una columna de silfenileno optimizado para análisis por MS de uso general
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 054301
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Perfecta para análisis de GCMS del 5 %
- Contenido en silfenileno optimizado para el análisis MS de uso general
Especificaciones
350 °C | |
De - 40 °C a + 330/350 °C | |
5 % de polisilfenileno-siloxano de fenilo | |
Columna capilar para GC |
Análisis 5 % GC-MS | |
20 m | |
1,8 mm | |
0,18 µm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Trajan Scientific and Medical™ Columna capilar para GC BP5MS >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido