Learn More
Fisherbrand™ Insertos criogénicos de cartón
Combine estos insertos con cajas criogénicas para un almacenamiento de células y una manipulación de muestras flexibles. Los insertos para cajas criogénicas de cartón Fisherbrand™ incluyen cartón resistente a temperaturas ultrabajas con acabado repelente al agua para el almacenamiento de muestras.
Marca:  Fisherbrand™ FB71303
Código de producto. 10199882
  • 21.60€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Para almacenamiento de muestras
  • Resistente a temperaturas mínimas de hasta -80 °C
  • Acabado repelente al agua
Especificaciones
Especificaciones
10/Paq.
Insertos de rejilla
Tubos de almacenamiento de muestras
Cartón
Almacenamiento de muestras
25 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Insertos criogénicos de cartón > Diámetro del tubo: 16,5mm; altura: 25mm; Formato: 136 x 136mm