Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ SP6 Kit with Manual
Síntesis rápida de sondas de ARN para su uso en ensayos de protección de ribonucleasa, hibridación in situ e hibridaciones blot
356.00€ - 664.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento La mezcla de enzimas SP6, tampón de transcripción 10X, solución ATP, solución CTP, solución GTP, solución UTP, ADNasa TURBO, tampón de carga de gel II y pTRI-b-actina se almacenan a –20 °C. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura.
Tipo de producto final ARNm sintético, ARNm
Formato Kit
Tipo de muestra ARNm, ARNm sintético
Para utilizar con (aplicación) Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm, transfección, LNP, GENEArt, plasmídico de ADN linealizado, suministro, productos de PCR
Ver más especificaciones
Includes: SP6 Enzyme Mix, 10X Transcription Buffer, ATP Solution, CTP Solution, GTP Solution, UTP Solution, TURBO DNase, Gel Loading Buffer II, pTRI-b-actin, Nuclease-free Water
Productos 4
Código de producto Marca Tipo de producto Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10167004
Ver documentos
Invitrogen™
AM1310M
Kit de transcripción in vitro SP6 100 reacciones
664.00€
cada uno
10545585
Ver documentos
Invitrogen™
AM1310
Kit de transcripción in vitro SP6 100 reacciones
646.00€
cada uno
10370255
Ver documentos
Invitrogen™
AM1308
Kit de transcripción in vitro SP6 30 reacciones
356.00€
cada uno
10698265
Ver documentos
Invitrogen™
AM1308M
Kit de transcripción in vitro SP6 30 reacciones
358.00€
cada uno
Descripción
Descripción
El kit de transcripción in vitro Ambion MAXIscript SP6 sintetiza sondas de ARN en tan solo 10 minutos para su uso en ensayos de protección de ribonucleasas, hibridación in situ e hibridaciones blot. Todos los kits contienen reactivos suficientes para 30 reacciones.
  • Alta producción de alta actividad específica, sondas de ARN de longitud completa en tan solo 10 minutos (producción de ARN: 2-6 μg)
  • Kit de síntesis de sondas ideal para ensayos de protección de nucleasas, Northern y Southern blots e hibridación in situ
  • Incluye DNasa TURBO
    Contiene reactivos sin DNasa/RNasa de calidad probada
  • Sintetiza sondas de ARN con actividades específicas que alcanzan 1 x 109 cpm/μg en solo 10 minutos
  • Eficaz en la síntesis de sondas de longitud completa, incluso en la limitación de las concentraciones de nucleótidos, lo que las convierte en el compañero perfecto para los ensayos de protección de ribonucleasa
  • Para la síntesis de sondas marcadas no isotópicamente
  • El etiquetado se puede lograr después de la transcripción mediante el kit de etiquetado psoralen-biotina Ambion BrightStar™ o durante la transcripción mediante la incorporación de nucleótidos modificados en la reacción
  • Para la síntesis de cantidades modestas de ARN sin etiquetar (2–6 μg/20 μl de reacción) de hasta 2 kb
Especificaciones
Especificaciones
La mezcla de enzimas SP6, tampón de transcripción 10X, solución ATP, solución CTP, solución GTP, solución UTP, ADNasa TURBO, tampón de carga de gel II y pTRI-b-actina se almacenan a –20 °C. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura.
Kit
Transcripción in vitro, ARNm sintético, ARNm, transfección, LNP, GENEArt, plasmídico de ADN linealizado, suministro, productos de PCR
SP6
Productos de PCR, plásmido de ADN linealizado
ARNm sintético, ARNm
ARNm, ARNm sintético
Ambion™, MAXIscript™
2-6 µg
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Invitrogen™ MAXIscript™ SP6 Kit with Manual