Learn More
Clorhidrato de aminoguanidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10140812
Clorhidrato de aminoguanidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10140812
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10140812
Marca: Thermo Scientific Acros 368911000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1937-19-5
Fórmula molecular CH6N4·HCl
Peso molecular (g/mol) 110.55
Número MDL MFCD00039074
Clave InChI UBDZFAGVPPMTIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aminoguanidine hydrochloride, pimagedine hcl, guanylhydrazine hydrochloride, hydrazinecarboximidamide hydrochloride, aminoguanidinehydrochloride, aminoguanidine hcl, pimagedine hydrochloride, aminoguanidine monohydrochloride, hydrazinecarboximidamide, hydrochlorideMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2734687
Nombre IUPAC 2-aminoguanidina; clorhidrato
SMILES C(=NN)(N)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminoguanidine hydrochloride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión >160.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NNHC(=NH)NH2·HCl
Cantidad 100 g
Beilstein 03, IV, 236
Índice Merck 15, 438
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464593 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/07/2024 Catalog Number368911000,368910250
Número de loteA0460661 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/03/2024 Catalog Number368911000,368910250
Número de loteA0454777 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number368911000,368910250
Número de loteA0450226 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number368911000,368910250
Número de loteA0398953 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number368911000,368910250
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aminoguanidine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Clorhidrato de aminoguanidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >