Learn More
Nitrato de aminoguanidina, 98 %, contiene ca. 10 % de agua, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11342537
Nitrato de aminoguanidina, 98 %, contiene ca. 10 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342537
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Código de producto. 11342537
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11632.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Aminoguanidine nitrate is used as a pharmaceutical raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nitrato de aminoguanidina se utiliza como materia prima farmacéutica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes reductores, agentes oxidantes fuertes, materiales orgánicos y polvos metálicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10308-82-4
Fórmula molecular CH7N5O3
Peso molecular (g/mol) 137.10
Número MDL MFCD00013174
Clave InChI PMGFHEJUUBDCLU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aminoguanidine nitrate, aminoguanidine, nitrate, hydrazinecarboximidamide, mononitrate, monoaminoguanidium nitrate, aminoguanidine, mononitrate, hydrazinecarboximidamide nitrate, hydrazinecarboximidamide, nitrate 1:1, 1-aminoguanidine; nitric acid, aminoguanidine; nitric acidMostrar másMostrar menos
PubChem CID 165859
Nombre IUPAC 2-aminoguanidina; ácido nítrico
SMILES O[N+]([O-])=O.NN=C(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminoguanidine nitrate
Punto de fusión 138°C to 142°C
Notas del porcentaje del ensayo contiene ≈10 % de agua
Cantidad 100 g
Número UN UN1479
Beilstein 3916056
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.1
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10223425 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberL11632.22,L11632.14
Número de lote10158561 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/04/2024 Catalog NumberL11632.22,L11632.14
Número de lote10159239 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL11632.22,L11632.14
Número de lote10197597 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL11632.22,L11632.14
Número de lote90007682 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog NumberL11632.22,L11632.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de aminoguanidina, 98 %, contiene ca. 10 % de agua, Thermo Scientific Chemicals >