Learn More
Formato de amonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11453464
Formato de amonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453464
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Código de producto. 11453464
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10699.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Ammonium formate is widely used in various organic reactions like Leuckart reaction which involves the reductive amination of aldehydes and ketones. It serves as a buffer in high performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC/MS). It finds application in palladium on carbon (Pd/C) reduction of functional groups. For example, reduction of alkenes to alkanes and formaldehyde to methanol. It is also used to prepare formic acid insitu as well as used to store formic acid by making it as an ammonium salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El formato de amonio se utiliza ampliamente en diversas reacciones orgánicas como la reacción de Leuckart, que implica la aminación reductiva de aldehídos y cetonas. Sirve como tampón en cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y cromatografía líquida acoplada a la espectrometría de masas (LC/MS). Encuentra aplicación en paladio en reducción de carbono (Pd/C) de grupos funcionales. Por ejemplo, reducción de alquenos a alcanos y formaldehído a metanol. También se utiliza para preparar ácido fórmico insitu, así como para almacenar ácido fórmico haciéndolo como una sal de amonio.
Solubilidad
Soluble en agua, amoníaco líquido y alcohol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-69-2
Fórmula molecular CH5NO2
Peso molecular (g/mol) 63.056
Número MDL MFCD00013103
Clave InChI VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonnyMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
Nombre IUPAC azanio; formiato
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium formate
Nombre de nota Water <3%
Punto de fusión ∼116°C
Densidad 1.28
Olor Ammonia-like
Fórmula lineal HCO2NH4
Cantidad 250 g
Beilstein 3625095
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,523
Información de solubilidad Soluble in water,liquid ammonia and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.06
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0445788 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/10/2022 Catalog NumberA10699.0B,A10699.0I,A10699.30
Número de loteW22I039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2022 Catalog NumberA10699.0B,A10699.0I,A10699.30
Número de loteZ02H039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA10699.0B,A10699.0I,A10699.30
Número de lote10197868 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10699.0B,A10699.0I,A10699.30
Número de lote10174227 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10699.0B,A10699.0I,A10699.30
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium formate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium formate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Formato de amonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >