Learn More
Ácido acético, glacial 99, +%, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Good polar protic solvent, in its ester form it acts as a solvent for inks paints and coatings. Used in laboratory as a solvent for recrystallization, manufacture of camphor, cellulose acetate, polyvinyl acetate. It involves in Wagner-Meerwein rearrangement. Used for preparation of mono-lithium salt of 5-sulfoisophthalic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetic acid |
Nombre de nota | glacial |
Punto de fusión | 16.6°C |
Densidad | 1.049 |
Punto de ebullición | 118.1°C |
Temperatura de inflamación | 40°C (104°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Índice de refracción | 1.3721 |
Cantidad | 1 L |
Información de solubilidad | Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible with carbon disulphide. |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
M30L706 | Certificado de análisis | 07/02/2025 | 033252.K2,033252.M4,033252.K7,033252.AK,033252.M6 |
X04K961 | Certificado de análisis | 30/10/2024 | 033252.K2,033252.M4,033252.K7,033252.AK,033252.M6 |
10246658 | Certificado de análisis | 24/10/2023 | 033252.K2,033252.M4,033252.K7,033252.AK,033252.M6 |
N28I772 | Certificado de análisis | 24/10/2023 | 033252.K2,033252.M4,033252.K7,033252.AK,033252.M6 |
10247550 | Certificado de análisis | 07/08/2023 | 033252.K2,033252.M4,033252.K7,033252.AK,033252.M6 |
Seguridad y manipulación
- Acetic acid, glacial
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: acetic acid