Learn More
Citrato de hierro(III) amónico, marrón, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Ammonium iron(III) citrate, brown is used in medicine, in making blueprints, and as a feed additive. It is also used as an iron supplement and food enhancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El citrato de hierro(III) amónico, marrón se utiliza en medicina, en la elaboración de cianotipos y como aditivo para piensos. También se utiliza como suplemento de hierro y potenciador de alimentos.
Solubilidad
Soluble en agua. 1200 g/l (20 °C)
Notas
Higroscópico. Desecar a temperatura ambiente. Almacenar en lugar oscuro. Almacenar en gas inerte.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium iron (III) citrate |
Color | Marrón |
Cantidad | 250 g |
Índice Merck | 14,4017 |
Información de solubilidad | Soluble in water.1200g/L (20°C) |
Olor | Weak |
Sensibilidad | Hygroscopic; Light sensitive |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466392 | Certificado de análisis | 02/12/2024 | A11199.0I,A11199.0B,A11199.30 |
A0451297 | Certificado de análisis | 02/10/2024 | A11199.0I,A11199.0B,A11199.30 |
U17J023 | Certificado de análisis | 06/09/2023 | A11199.0I,A11199.0B,A11199.30 |
H8786A | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A11199.0I,A11199.0B,A11199.30 |
J6435C | Certificado de análisis | 22/11/2021 | A11199.0I,A11199.0B,A11199.30 |