Learn More
Tocris Bioscience™ Amyloid beta-Peptide (1-40) (human)
Amyloid β-protein fragment
Marca: Tocris Bioscience™ 1191/1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Amyloid β-Peptide (1-40) (human) is a peptide found in plaques in the brains of patients with Alzheimer's disease. Shown to have both neurotrophic and neurotoxic effects.
Especificaciones
Amyloid b-Peptide (1-40) (human) | |
Amyloid β-Peptide (1-40) (human) | |
Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Glu-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val |
4329.86 | |
1 mg |
Título del producto
Tocris Bioscience™ Amyloid beta-Peptide (1-40) (human) > 1mg
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido