Learn More
Fisherbrand™ Jeringas de plástico de polipropileno Luer Lock
Las marcas de graduación permiten evaluar con facilidad el volumen. Las jeringas desechables de plástico Fisherbrand™ están disponibles con conector Luer-lock o Luer-slip.
Marca: Fisherbrand™ 20 36 2402
59.46 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- Jeringa desechable de plástico
- Polipropileno
- Luer Lock
- Al estar compuestas por dos piezas solo de plástico, no se necesitan juntas de émbolo de caucho o sintéticas
- El cilindro no precisa lubricante de silicona o de aceite
Especificaciones
Polipropileno | |
20 ml | |
Luer Lock |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70%