Learn More
CD274 Mouse anti-Human, Brilliant Violet 421, Clone: MIH1, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  BD Biosciences 563738
414.39 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15833049
  • 415.00€ / cada uno
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The MIH1 monoclonal antibody specifically binds to CD274, also known as Programmed Death Ligand 1 (PD-L1) and B7 Homolog 1 (B7-H1). CD274/PD-L1 and CD273/PD-L2 are members of the B7 family within the Immunoglobulin superfamily. These type I transmembrane glycoproteins function as ligands for CD279, likewise known as the Programmed Death 1 (PD-1) receptor. CD274 is expressed on activated dendritic cells, macrophages and T cells. Studies show some overlapping functions of CD274 and CD273 and indicate an important role for CD279 and its ligands in regulating T and B cell responses. CD274 is also expressed on placental trophoblasts, myocardial endothelium, cortical thymic epithelial cells, keratinocytes, and carcinomas. The MIH1 antibody is reportedly a blocking antibody.
The antibody was conjugated to BD Horizon™ BV421 which is part of the BD Horizon™ Brilliant Violet™ family of dyes. With an Ex Max of 407-nm and Em Max at 421-nm, BD Horizon™ BV421can be excited by the violet laser and detected in the standard Pacific Blue™ filter set (eg, 450/50-nm filter). BD Horizon™ BV421conjugates are very bright, often exhibiting a 10 fold improvement in brightness compared to Pacific Blue™ conjugates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD274
Monoclonal
Brilliant Violet 421
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Human B7-H1 Transfected Cell Line
100 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
MIH1
B7-H1; Programmed death ligand 1; PD-L1; PDCD1 ligand 1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Mouse
Affinity Purified
RUO
Human
IgG1 κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
CD274 Mouse anti-Human, Brilliant Violet 421, Clone: MIH1, BD > 100 Tests; Brilliant Violet 421
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt