Learn More
Cypridina luciferase Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA1182
354.20 EUR hasta el 2025-03-16
Use el código promocional "24070" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Western blot analysis of PA1-182 detects a ∽62 kDa protein in the supernatant of Cypridina luciferase-secreting cells. PA1-182 can be used for activity-independent verification of Cypridina luciferase expression.
Cypridina luciferase Polyclonal antibody specifically detects Cypridina luciferase in Luciferase samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Cypridina luciferase | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
Cypridina noctiluca luciferase | |
Purified recombinant Cypridina luciferase expressed in E. coli. | |
100 μg | |
Primary | |
-20°C | |
IgG |
Western Blot | |
1 mg/mL | |
PBS with 1mg/mL BSA, 30% glycerol and 0.05% sodium azide | |
Rabbit | |
Protein G | |
RUO | |
Luciferase | |
Liquid |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Cypridina luciferase Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido