Learn More
FosB Monoclonal Antibody (H.234.10), Invitrogen™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen MA515056
337.35 EUR hasta el 2025-03-21
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
It is not recommended to aliquot this antibody. This antibody is not cross-reactive with other Fos proteins, including c-fos, FRA1 and FRA2.
c-FOS is a nuclear phosphoprotein which forms a tight but non-covalently linked complex with the JUN/AP-1 transcription factor. It has a critical function in regulating the development of cells destined to form and maintain the skeleton, and is thought to have an important role in signal transduction, cell proliferation and differentiation.
Especificaciones
FosB | |
Monoclonal | |
107 μg/mL | |
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and <0.02% sodium azide; pH 7.5 | |
D3ZLB7, P13346, P53539 | |
Fosb | |
Synthetic peptide corresponding to the sequence of human FosB | |
100 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
ChIP Assay, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
H.234.10 | |
Unconjugated | |
Fosb | |
activator protein 1; AP-1; DKFZp686C0818; FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog B; FBJ murine osteosarcoma viral oncogene-like protein B; FBJ osteosarcoma oncogene B; FBJ osteosarcoma viral oncogene isoform deltaFosb-2; fos b; FOSB; FosB proto-oncogene, AP-1 trancription factor subunit; FosB proto-oncogene, AP-1 transcription factor subunit; fra-2; G0/G1 switch regulatory protein 3; G0S3; GOS3; GOSB; LOW QUALITY PROTEIN: protein fosB; MGC42291; oncogene FOS-B; protein fosB; zgc:92354 | |
Rabbit | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
100360880, 14282, 2354 | |
-20°C | |
Liquid |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Más descubrimientos, menos costes
Ahorre en miles de productos elegibles.Promo Code: 24111Expires: 2025-03-21
Days
0Hours
1Minutes
40Seconds
1New Offer Ahorre ahora
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.