Learn More
CXCL10 Monoclonal Antibody (33036), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen MA523726
Código de producto. 15593412
  • 676.00€ / 500 microgramos
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. Endoxin level is <0.10 EU per 1 μg of the antibody by the LAL method.
CXCL10 Monoclonal antibody specifically detects CXCL10 in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
CXCL10 Monoclonal Antibody (33036), Invitrogen™ > 500 μg; Unconjugated