Learn More
Miele Professional™ Tapa de aparato
Tapa del aparato DE-CS7-78 para la cubierta superior de la máquina, 70 cm de profundidad, 90 cm de ancho
Marca: Miele Professional™ 5744740
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Para cubrir la parte superior de una máquina
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Tapa | |
Acero inoxidable | |
Lavadoras desinfectadoras, laboratorio |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Título del producto
Miele Professional™ Tapa de aparato > Tapa; dimensiones (An x F): 90 x 760 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido