Learn More
Applied Biosystems™ Mezcla maestra de PCR rápida universal TaqMan™ (2X), sin UNG AmpErase™
La mezcla maestra de PCR universal TaqMan™ Fast contiene todos los componentes, excepto la plantilla y los primers, para lograr una qPCR en tiempo real superior.
Marca: Applied Biosystems™ 4367846
3420.00 EUR hasta el 2025-03-28
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Requires : Plantilla y cebadores
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
- Ofrece resultados en 40 minutos para 40 ciclos de PCR en un volumen de reacción de 20 µl utilizando los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems 7900HT y 7500 Fast.
- La formulación optimizada contiene la ADN polimerasa AmpliTaq Fast, UP, una ADN polimerasa altamente purificada diseñada para permitir un inicio en caliente instantáneo, minimizando la formación de productos inespecíficos y permitiendo la preparación de la reacción a temperatura ambiente.
- Un tinte ROX patentado funciona como referencia interna pasiva para normalizar las fluctuaciones de fluorescencia no relacionadas con la PCR, para lograr una extraordinaria precisión en los instrumentos de PCR en tiempo real Applied Biosystems.
- Contiene todo lo que necesita para realizar una amplificación y una detección de qPCR basadas en TaqMan en un cómodo formato de un solo tubo.
- La mezcla maestra de PCR universal TaqMan Fast contiene todos los componentes, excepto la plantilla y los primers, para lograr una qPCR en tiempo real superior.
- Compatible con ensayos de expresión génica TaqMan
- Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
Order Info
La vida útil mínima garantizada es de 60 días.
Specifica
El kit de mezcla maestra de PCR TaqMan™ Fast Universal, sin UNG AmpErase™, contiene un tubo de 50 ml, suficiente para 5000 reacciones de PCR de 20 µl. Almacenar a 2-8 °C La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
|
Tubo | |
qPCR | |
Fast | |
ROX (premezclado) | |
Mezcla maestra de PCR rápida universal | |
Hielo húmedo | |
Expresión génica, Genotipado, Análisis de miARN | |
2 X | |
ADN (genómico), ADNc |
Sonda de cebado | |
Alto | |
ADN polimerasa AmpliTaq | |
Sistema 7500 Fast, Sistema 7900HT, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode | |
AmpErase™, TaqMan™ | |
5,000 reactions | |
5000 reacciones | |
2X | |
5000 reacciones | |
20 μl |
Suggerimenti di prodotto
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2786572 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4367846 |
2791377 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4367846 |
2796759 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4367846 |
2789018 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4367846 |
2800866 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 4367846 |
Offerte speciali
-
Multiple Manufacturers
New Offer Comprar ahora
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.