Learn More
Applied Biosystems™ Uracil N-glicosilasa (UNG) AmpErase ™
La enzima elimina cualquier uracilo incorporado en ADN monocatenario o bicatenario
Marca: Applied Biosystems™ N8080096
237.79 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Includes: Seis viales de 1,5 ml en cada tampón para PCR II GeneAmp 10X y MgCl2 suficiente para 100 amplificaciones de la PCR de 100 μl cada una.
Descripción
Uracilo-N-Glicosilasa (UNG) AmpErase™, que forma parte del kit de prevención de contaminación de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) GeneAmp™, es una enzima recombinante ultrapura de 26 kDa codificada por el gen uracil-N-glicosilasa de E. coli, que se ha insertado en un huésped con E. coli para dirigir la expresión de la forma natural de la enzima. La enzima elimina cualquier uracilo incorporado en ADN monocatenario o bicatenario.
- El método enzimático detiene la contaminación cruzada de PCR, evitando así resultados positivos falsos
- Sin interferencia con ninguna aplicación de PCR o de PCR en tiempo real
- Se ha optimizado para su uso con reactivos básicos para PCR GeneAmp™ y sistemas de instrumentos GeneAmp™
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Contiene uracilo-N-glicosilasa (UNG) AmpErase™ (100 unidades). Suficiente para 100 amplificaciones de la PCR, de 100 µl cada una. Almacenar a – 20 °C. | |
ADN polimerasa | |
Uracilo N-glicosilasa para reacciones de PCR | |
Hielo seco | |
PCR estándar |
qPCR, PCR estándar | |
AmpErase™ | |
100 units | |
100 amplificaciones de PCR |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3050069 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | N8080096 |
3072366 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | N8080096 |
2464581 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | N8080096 |
2484480 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | N8080096 |
2517335 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | N8080096 |