Learn More
Applied Biosystems™ Mezclas maestras para qPCR SYBR™ Green
Todo lo que necesita para realizar una amplificación y una detección de PCR basadas en colorantes con SYBR™ Green en un cómodo formato de tubo único.
169.00€ - 5060.00€
Especificaciones
Método de detección | SYBR |
---|---|
Formato | Tubo |
GC-Rich PCR Performance | Alto |
Método de PCR | qPCR |
Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
Includes: 2X mixture of SYBR Green I Dye, AmpliTaq Gold DNA Polymerase, dNTPs with dUTP, Passive Reference 1 (ROX), and optimized buffer components.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10607705
|
Applied Biosystems™
4344463 |
1 x 1 ml |
169.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10187094
|
Applied Biosystems™
4309155 |
1 x 5 ml |
594.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10418454
|
Applied Biosystems™
4364344 |
2 x 5 mL |
1148.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10177204
|
Applied Biosystems™
4364346 |
5 x 5 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
10115155
|
Applied Biosystems™
4364346 |
5 x 5 mL |
2715.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10666175
|
Applied Biosystems™
4312704 |
10 x 5 ml |
5060.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10565385
|
Applied Biosystems™
4334973 |
1 × 50 ml |
4650.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Description
La mezcla maestra de Universal Applied Biosystems™ SYBR™ Green combina el colorante SYBR™ Green I, el ADN polimerasa AmpliTaq Gold™, desoxinucleótidos (dNTP) con 2'-desoxiuridina 5'-trifosfato (dUTP), la Referencia pasiva 1 y un tampón optimizado en la comodidad de un solo vial.
- Los componentes premezclados almacenados a entre 2° y 8 °C reducen de forma significativa el tiempo de preparación del ensayo.
- El colorante SYBR™ Green I detecta ADN bicatenario, de manera que no hace falta disponer de sondas específicas.
- El ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ minimiza la formación de productos no específicos para obtener un rendimiento superior.
- dUTP reduce significativamente la contaminación cruzada cuando se utiliza junto con uracilo-ADN glicosilasa.
- Las mejoras del tampón patentado garantizan el rendimiento y la fiabilidad.
Máxima flexibilidad y comodidad:
- La mezcla maestra de Universal Applied Biosystems™ SYBR™ Green proporciona una flexibilidad máxima a coste reducido, dado que no son necesarias sondas TaqMan™ específicas.
- SYBR™ Green I es un colorante de unión de ADN bicatenario que detecta cualquier ADN bicatenario generado durante la PCR.
- La enzima de inicio en caliente ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ minimiza la formación de productos no específicos (incluidos dímeros de primers), lo que proporciona una mayor sensibilidad y rendimiento.
- Se proporciona una referencia interna pasiva 1 para normalizar las fluctuaciones de fluorescencia no relacionadas con la PCR—.
- Esto minimiza la variabilidad entre pocillos que puede originarse por diversas causas, como errores de pipeteo y la evaporación de la muestra.
- El colorante SYBR™ Green I es ideal para la identificación de dianas (ensayos de detección) y para los casos en los que es necesario un número limitado de ensayos.
Order Info
Condición de envío:Hielo húmedo
Specifications
SYBR | |
Alto | |
ADN polimerasa AmpliTaq Gold | |
SYBR Green | |
SYBR™ | |
PCR en tiempo real (PCRq) |
Tubo | |
qPCR | |
Estándar | |
ROX (premezclado) | |
Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR | |
2X |