Learn More
Invitrogen™ Kit de micropartículas de compensación aminorreactivas ArC™ (para su uso con kits de tinción de células muertas con fijación LIVE/DEAD™)
Kit de micropartículas de compensación aminorreactivas ArC™ (para su uso con kits de tinción de células muertas con fijación LIVE/DEAD™)
Marca: Invitrogen™ A10346
260.67 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
El kit de microesferas de compensación aminorreactivas ArC™ es una herramienta de compensación a base de microesferas optimizada específicamente para el uso con los kits de tinción de células muertas con fijación LIVE/DEAD™.Consulte una guía de selección para todos los tintes de viabilidad con fijación para comprobar la citometría de flujo.
Control listo para su uso
A diferencia de otros métodos que requieren la preparación de muestras para realizar controles de compensación utilizando material celular, el kit de microesferas de compensación aminorreactivas ArC™ está listo para su uso fuera del frasco cuentagotas. El kit incluye dos tipos de microesferas de poliestireno especialmente modificadas que se han optimizado para reaccionar con el colorante aminorreactivo de los kits de tinción de células muertas con fijación LIVE/DEAD™. Las microesferas reactivas ArC™ (componente A) se fijan a cualquier colorante aminorreactivo y proporcionan una señal positiva; las microesferas negativas ArC™ (componente B) no tienen reactividad y proporcionan un control de compensación negativo. Este producto listo para su uso conserva el material de muestra original para experimentos; no se utilizan muestras valiosas para la creación de controles de compensación.
Resultados uniformes y exactos
A diferencia de los controles biológicos, que pueden tener niveles de expresión variables dependiendo de la enfermedad o de su evolución, las microesferas ArC™ proporcionan una señal brillante y uniforme (consulte la siguiente figura). La uniformidad en el patrón de tinción de los controles de compensación es importante para conseguir el valor de compensación correcto. Si la señal varía con el material de control utilizado, el valor de compensación puede verse afectado, lo que generará resultados erróneos.
Cómo funciona
Se añade una gota de microesferas a un tubo de ensayo que contiene colorante de células muertas con fijación LIVE/DEAD™. Tras la incubación con un colorante aminorreactivo, las microesferas se lavan en un tampón de tinción, se añade una gota de microesferas de control negativo (si es necesario) y las microesferas se resuspenden y se analizan mediante citometría de flujo. Los dos componentes ofrecen un gránulo positivo distinguible que es como mínimo cincuenta veces más brillante que los gránulos negativos, lo que se puede utilizar para establecer la compensación.
Otros productos de compensación
Además de las microesferas de compensación aminorreactivas ArC™, Life Technologies ofrece el kit de microesferas antimurinas AbC™ para la captura de anticuerpos antihumano de ratón y el kit de microesferas antirratón/antihámster AbC™ para la captura de anticuerpos de rata antirratón o hámster antirratón.
Especificaciones
Contiene 1 vial de gránulos aminorreactivos ArC™ y 1 vial de gránulos negativos. |
|
6 μm | |
Citómetro de flujo | |
100 | |
Temperatura ambiente | |
CompenFlow™, Molecular Probes™ |
Fluorescente | |
cualquier láser (UV a 633/635) | |
Tubo | |
1 Kit | |
Superficie | |
Gránulos de compensación |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2985049 | Certificado de análisis | 13/11/2024 | A10346 |
2985030 | Certificado de análisis | 05/11/2024 | A10346 |
2965772 | Certificado de análisis | 15/08/2024 | A10346 |
2920661 | Certificado de análisis | 28/06/2024 | A10346 |
2901492 | Certificado de análisis | 22/05/2024 | A10346 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Más descubrimientos, menos costes
Oferta ampliada hasta el 28 de marzoPromo Code: 24111Expires: 2025-03-28
Days
0Hours
21Minutes
42Seconds
33New Offer Ahorre ahora