Learn More
Sartorius Sistema de agua ultrapura Mini Plus
Sistema de agua ultrapura desarrollado para proporcionar agua ASTM tipo 1 y tipo 3. El sistema de agua ultrapura Sartorius arium™ Mini Plus utiliza un cartucho de pretratamiento que combina carbono activo con ósmosis inversa.
5105.00€ - 5855.00€
Especificaciones
Contenido bacteriano | <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge ) |
---|---|
Producción diaria | 100 L |
Concentración de endotoxinas | <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge |
Feedwater Connector | 3/8 in. |
Monitorización del agua de suministro | No |
Código de producto | Marca | Incluye | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15545153
![]() ![]() |
Sartorius
H2O-MA-UV-T |
Lámpara UV integrada (185/254 nm), cable de alimentación | 2/ l/min (Tipo 1), 8 l/h (Tipo 3) |
5855.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15535153
![]() ![]() |
Sartorius
H2O-MA-T |
Cable de alimentación | 1/ l/min (Tipo 1), 8 l/h (Tipo 3) |
5105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Cambie fácilmente la bolsa en menos de 5minutos
- No es necesario usar productos de limpieza
- Pureza mejorada gracias al sistema cerrado, que evita una biopelícula permanente
- Navegación intuitiva mediante menús con pantalla táctil de vidrio de gran calidad, diseñada a partir de los comentarios de los clientes
- Formato pequeño de 28 cm (11 pulg) de anchura
- Dispensación de volumen de 50 ml
- Para aplicaciones analíticas y de uso general en una necesidad diaria de <10L
- Agua de suministro tratada mediante un cartucho especialmente diseñado de tratamiento previo, que consta de una combinación de carbono activado y módulo de ósmosis inversa
Specifications
<0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge ) | |
<0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge | |
No | |
agua de tipo 1 y 3 | |
18,2 Mohm/cm y < 20 μS/cm a 25 °C | |
Sistema de purificación de agua | |
100/240 V |
100 L | |
3/8 in. | |
Corriente | |
No | |
< 10 ppmm | |
Sobremesa |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sartorius Sistema de agua ultrapura Mini Plus