Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta con filtro ART™ en gradilla con tapa extraíble
GREENER_CHOICE
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad con estas puntas de pipeta con barrera ART™ en gradillas con tapa extraíble que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes.
119.79€ - 188.00€
Especificaciones
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas
Formato Gradilla de tapa abatible
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Descripción Volumen (métrico) Estilo de punta Fit for Purpose Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Volumen (métrico) Estilo de punta Fit for Purpose Precio Cantidad y disponibilidad  
10049000
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
2065E
ART 100E, con filtro, estériles, gradilla de tapa extraíble 100 μl MicroPoint Estériles y preparados para PCR
184.00€
paquete de 960
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10577581
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
2070
ART 300, con filtro, estériles, en gradilla de tapa extraíble 300 μl MicroPoint Sterile & PCR Ready
119.79€
paquete de 960
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10029040
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
2069
ART 200, con filtro, estériles, en gradilla de tapa extraíble 200 μl Universal Estériles y preparados para PCR
187.00€
paquete de 960
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10292761
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
2065
ART 100, filtrado, estéril, gradilla de tapa abatible 100 μl MicroPoint Sterile & PCR Ready
186.00€
paquete de 960
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
12654870
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
2079E
Puntas de pipeta con barrera ART1000 en gradilla con tapa extraíble 1000 mu;l Compatibilidad universal Sterile & PCR Ready
180.00€
paquete de 800
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10098960
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
2139F
Gradilla de tapa abatible, con filtro, estéril, ART 10F De 0,5 to 10 μl MicroPoint Estériles y preparados para PCR
186.00€
paquete de 960
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10282761
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
2149P
ART 20, con filtro, estériles, gradilla de tapa extraíble 20 μl MicroPoint Estériles y preparados para PCR
188.00€
paquete de 960
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10707811
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
2149E
ART 10, con filtro, estériles, gradilla de tapa extraíble 10 μl MicroPoint Estériles y preparados para PCR
119.79€
paquete de 960
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Realice aplicaciones con exactitud y uniformidad utilizando las puntas de pipeta con filtro en gradillas con tapa extraíble Thermo Scientific™ ART™, que se cierran cuando se exponen a posibles contaminantes, atrapándolos dentro de la barrera. Las puntas de pipeta con filtro ART están diseñadas para facilitar el pipeteo en una gran variedad de aplicaciones. Las puntas Thermo Scientific™ REACH™, de longitud extendida proporcionan un nivel de control de contaminación superior.
Características:
  • Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
  • Disponibles en diferentes opciones de envasado, estériles y no estériles
  • Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
Diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones:
Longitud extendida para evitar la contaminación impidiendo que el eje de la pipeta entre en el recipiente de la muestra
Carga de gel para geles de agarosa o acrilamida
Amplio orificio genómico para ADN genómico, estirpes celulares frágiles y otros materiales viscosos
Disolvente seguro para ácidos, bases y disolventes orgánicos agresivos
Compatible con:
Las puntas de pipeta SoftFit™, que proporcionan un pipeteo uniforme y preciso con pipetas multicanal
Las puntas de pipeta de diseño ergonómico, que deben utilizarse con las pipetas Gilson pipetteman™ y Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Focus
Especificaciones
Especificaciones
Con filtro
No Autoclavable
Gradilla de tapa abatible
ART™
Estéril
Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR ni endotoxinas
Pipeta de ajuste universal