missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ASL Mouse anti-Human, Clone: OTI3D4, TrueMAB™, Origene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA802245S

Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ASL Monoclonal antibody specifically detects ASL in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
ASL | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
P04424 | |
Mouse | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
435 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid |
Western Blot | |
OTI3D4 | |
Unconjugated | |
ASL | |
2510006M18Rik; argininosuccinase; argininosuccinate lyase; Arginosuccinase; ASAL; Asl | |
Full length human recombinant protein of human ASL produced in HEK293T cell. | |
30 μL | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG2a |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 11
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
ASL Mouse anti-Human, Clone: OTI3D4, TrueMAB™, Origene
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido