Learn More
Axygen™ Tubos de PCR de 8 tiras de 0.2 ml
Disponibles en una variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras. Los tubos de PCR de 8 tiras de 0.2 ml Axygen™ se han fabricado con polipropileno resistente. Cada tubo cónico no estéril presenta un grosor de pared delgado y uniforme. Se venden con tapones abovedados o planos para evitar la pérdida de muestras, o sin tapones.
Marca:  Axygen™ PCR-0208-FCP-C
66.99 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
99.62 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12657215
  • 201.00€ / paquete de 125
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Disponibles en una variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras.Los tubos de PCR de 8 tiras de 0,2 ml Axygen™ se han fabricado con polipropileno resistente.Cada tubo cónico no estéril presenta un grosor de pared delgado y uniforme.Se vende con tapones planos o abovedados
  • Tiras de tubos de PCR diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de termocicladores
  • El grosor uniforme y ultrafino de la pared permite una transferencia térmica precisa
  • Tapones de inserción planos o abovedados que garantizan un ajuste hermético que evita la evaporación de las muestras
  • Certificados como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
  • Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
  • Disponibles en una variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
0,2 ml
Polipropileno
Cónicos
Polipropileno
Plano
Tubos para PCR de pared fina y 8 tiras
Transparente
125/paq., 1250/caja
Termocicladores para aplicaciones de transferencia térmica
No estéril
4000 x g
Tira
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Axygen™ Tubos de PCR de 8 tiras de 0.2 ml > Tubo para PCR de 8 tiras; transparente; 0,2 ml; tira de tapones planos; 125/paq., 1250/caja