Learn More
Axygen™ Tapones para tubos de PCR
Tapones de 8 tiras abovedados o planos de tubos para PCR Axygen
Marca: Axygen™ PCR-02CP-B
Descripción
Los tubos de PCR de pared fina de polipropileno Axygen con y sin tapones están diseñados para ajustarse a bloques de 96 pocillos estándar y están disponibles en varios colores. La pared uniforme y ultra fina permite una transferencia térmica precisa. El tapón de inserción uniforme garantiza un ajuste hermético para evitar la evaporación.
Especificaciones
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos | |
Azul | |
125/Pk. | |
8-strips PCR tubes and 96-well PCR microplates | |
Polipropileno | |
Tira |
Blue | |
0.2 mL | |
Polipropileno | |
No estéril | |
Domed Cap | |
8-Strip Domed PCR Tube Cap |