Learn More
Axygen™ Microplacas de almacenamiento
Se utiliza para la recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Marca: Axygen™ P-DW-20-C-S-IND
400.44 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Se utiliza para la recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Las placas de ensayo y pocillos profundos Axygen™ se utilizan para la recogida de muestras, las cámaras de crecimiento in vitro y el almacenamiento a largo plazo. Fabricadas con polipropileno virgen, ofrecen una excelente resistencia química y resisten altas temperaturas de hasta -80 °C.Especificaciones
ANSI, SLAS 1-2004 | |
8 x 12 | |
Transparente | |
Polipropileno | |
96 | |
Redondo | |
4000 xG | |
- 80 °C |
Estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
Microplaca de almacenamiento de 96 pocillos profundos redonda, envasada individualmente | |
2000 μl | |
Estéril | |
Recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo | |
-112 °F |