Learn More
Axygen™ Microplacas de almacenamiento
Para recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Marca: Axygen™ P-384-240SQ-C
175.18 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Se utiliza para la recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Las placas de ensayo y pocillos profundos Axygen™ se utilizan para la recogida de muestras, las cámaras de crecimiento in vitro y el almacenamiento a largo plazo. Fabricadas con polipropileno virgen, ofrecen una excelente resistencia química y resisten altas temperaturas de hasta -80 °C.
Especificaciones
ANSI, SLAS 1-2004 | |
Sin tapa | |
Transparente | |
240 μl | |
No estéril | |
Recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo | |
50/caja | |
-112 °F |
Estándar | |
16 x 24 | |
Polipropileno | |
384 | |
Cuadrada | |
4000 xG | |
5/Paq. | |
- 80 °C |
AXY001 Catalogue GENERAL AXYGEN FS
Tamaño : 2.2 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Axygen™ Microplacas de almacenamiento > 384 pocillos; 240 μl; no; cuadrado
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido