Learn More
Axygen™ Microplacas de almacenamiento
GREENER_CHOICE
Para recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Marca:  Axygen™ P-384-240SQ-C-S
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12587907
  • 282.95€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 21-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Se utiliza para la recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Las placas de ensayo y pocillos profundos Axygen™ se utilizan para la recogida de muestras, las cámaras de crecimiento in vitro y el almacenamiento a largo plazo. Fabricadas con polipropileno virgen, ofrecen una excelente resistencia química y resisten altas temperaturas de hasta -80 °C.
  • Excelente resistencia química
  • ANSI/SLAS 1-2004: Microplacas - Dimensiones de la superficie base
  • Centrifugación a 4000 RCF
  • Los pocillos con forma de diamante permiten una recuperación completa de las muestras
  • Hay disponibles placas en blanco y negro mediante pedido especial
  • La superficie ultraplana garantiza un sellado adecuado con una lámina de termosellado
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    ANSI, SLAS 1-2004
    Sin tapa
    Transparente
    240 μl
    Estéril
    Recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo
    50/caja
    -112 °F
    Estándar
    16 x 24
    Polipropileno
    384
    Cuadrada
    4000 x g
    5/Paq.
    - 80 °C
    SDS
    Documentos Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Axygen™ Microplacas de almacenamiento > 384 pocillos; 240 μl; sí; cuadrado