Learn More
Axygen™ Microplacas de almacenamiento
GREENER_CHOICE
Para recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Marca:  Axygen™ P-96-450V-B
106.70 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 View more versions of this product
Product Code. 12587917
  • 137.03€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 21-08-2025
para ver el stock
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Se utiliza para la recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Las placas de ensayo y pocillos profundos Axygen™ se utilizan para la recogida de muestras, las cámaras de crecimiento in vitro y el almacenamiento a largo plazo. Fabricadas con polipropileno virgen, ofrecen una excelente resistencia química y resisten altas temperaturas de hasta -80 °C.
  • Excelente resistencia química
  • ANSI/SLAS 1-2004: Microplacas - Dimensiones de la superficie base
  • Centrifugación a 4000 RCF
  • Los pocillos con forma de diamante permiten una recuperación completa de las muestras
  • Hay disponibles placas en blanco y negro mediante pedido especial
  • La superficie ultraplana garantiza un sellado adecuado con una lámina de termosellado
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Specifications
    ANSI, SLAS 1-2004
    8 x 12
    Azul
    550 μl
    No estéril
    Recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo
    -112 °F
    Estándar
    Esterilizable en autoclave
    Polipropileno
    96
    V
    4000 x g
    - 80 °C
    Product Suggestions
    Product Suggestions
    Videos
    SDS
    Documents Certificates
    Special Offers
    Special Offers
    Product Content Correction
    Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
    Product Title
    Axygen™ Microplacas de almacenamiento > 96-ensayo de pocillos; placa de fondo en V; azul; 500μL
    By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
    Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.