missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies AZD6244

MEK/ERK pathway inhibitor; Inhibits MEK1 and MEK2

68.85€ - 120.15€

Especificaciones

CAS 606143-52-6
Fórmula molecular C17H15BrClFN4O3
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17180152
Encompass_Preferred
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
72992
10 mg
68.85€
10 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
17190152
Encompass_Preferred
Ver documentos Detalles de la promoción
STEMCELL Technologies
72994
50 mg
120.15€
50 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

  • AZD6244 is a potent, highly selective inhibitor of the mitogen-activated protein kinases MEK1 (IC50 = 14 nM) and MEK2 (Kd = 530 nM; Yeh et al.; Davis et al.) It is a tight-binding noncompetitive inhibitor that does not bind in the ATP binding pocket of MEK (Huynh et al.) It also shows micromolar binding to epidermal growth factor receptor (EGFR; Davis et al.)
  • Inhibits growth of several tumor cell lines but not normal fibroblast lines, and inhibits tumor growth in a colorectal xenograft tumor model (Yeh et al.)
  • Inhibits proliferation and induces differentiation and apoptosis in multiple tumor cell lines and tumor xenograft models, especially those containing BRAF or RAS mutations (Davies et al.)
  • Inhibits proliferation of breast cancer and non-small cell lung cancer cell lines, especially those containing RAF and RAS mutations, respectively (Garon et al.)
Especificaciones

Especificaciones

606143-52-6
C17H15BrClFN4O3
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications