Learn More
Azlon Frascos redondos de cuello estrecho de HDPE
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 mL
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 mL
N.° por paquete:
10/paq.
110
1200
30
350
420
5/paq.
60
800
Descripción
Almacene una gran variedad de líquidos con estos frascos de plástico resistente.Los frascos redondos de cuello estrecho de HDPE AzlonTM ofrecen una buena resistencia química general y son aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
- Frascos de HDPE translúcidos y rígidos con tapones de rosca de polipropileno
- Ligeros pero muy resistentes durante el uso
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Color | Translúcido |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 13 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.° por paquete | 10/paq. |
Color del tapón | Translúcido |
Closure Included | Sí |
Boca | Estrecha |
Forma | Forma redonda |
Altura (métrico) | 66 mm |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Documentos
Product Information
Product Information
Product information
Tamaño : 2 MB
Product information
Tamaño : 3 MB
Título del producto
Azlon Frascos redondos de cuello estrecho de HDPE >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido