Learn More
Azlon™ Multi-lingual Round Integral Wash Bottle
Azlon™ Multi-lingual Round Integral Wash Bottle is molded with an integral spout to reduce contamination caused by the inner tube touching the benchtop during re-filling.
41.50€ - 62.80€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
---|---|
Incluye | Boquilla integrada |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |
Tipo de producto | Frasco lavador |
Código de producto | Marca | Chemical Label | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Chemical Label | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15888467
|
Azlon
WGW801P |
Agua destilada |
56.10€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15898467
|
Azlon
WGW802P |
Acetona |
62.80€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 18-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15808477
|
Azlon
WGW803P |
Metanol |
41.50€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15818477
|
Azlon
WGW804P |
Isopropanol |
41.50€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 18-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15828477
|
Azlon
WGW805P |
Etanol |
62.80€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Multilingual
- Wide neck wash bottle
- Indelibly printed in English, French, German and Spanish
- Choose from five solvent labels all including the new Globally Harmonised Symbols, NFPA diamond, risk phrases and safety information
- Fitted with color coded one-piece PP closure that maintains it's shape in use
- Designed with integral spout to prevent contamination
Especificaciones
500 ml | |
Sí | |
Frasco lavador |
Boquilla integrada | |
Ancha | |
Polipropileno |