Learn More
Tarros con graduaciones moldeadas de polipropileno Azlon™ con asas Código de producto.: 11323694
Fecha estimada de envío: 04-08-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Tarros con graduaciones moldeadas de polipropileno Azlon™ con asas
Código de producto. 11323694
250 ml, 50 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Graduaciones:
10 ml
2 ml
50 ml
100 ml
500mL
500 ml
Código de producto. 11323694
Marca: Azlon JPM0250P
Fecha estimada de envío: 04-08-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno de alta claridad. Los tarros con graduaciones moldeadas de polipropileno Azlon™ con asas son cónicos con asa de diseño ergonómico para mayor comodidad y control. Aptos para aplicaciones de alimentos de acuerdo con las normativas de EE. UU. y de la UE. Las graduaciones moldeadas permanentes proporcionan una fácil evaluación del volumen. Esterilizable en autoclave a 121 °C.
Fabricados con polipropileno de alta claridad. Los tarros con graduaciones moldeadas de polipropileno Azlon™ con asas son cónicos con asa de diseño ergonómico para mayor comodidad y control. Aptos para aplicaciones de alimentos de acuerdo con las normativas de EE. UU. y de la UE. Las graduaciones moldeadas permanentes proporcionan una fácil evaluación del volumen. Esterilizable en autoclave a 121 °C.
  • Bidones cónicos de polipropileno de alta claridad
  • Graduaciones moldeadas permanentes
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C
  • Asa de diseño ergonómico con agarre de pulgar para facilitar el transporte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8,45 oz
Color Transparente
Material Polipropileno
N.° por paquete Individual
Cantidad Unitary
Intervalo de temperatura (métrico) De – 20C a 135 °C
Graduaciones 50 ml
Certificaciones/conformidad UE; EE. UU.
Closure Included No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Boca Ancha
Forma Cónico
Altura (métrico) 120 mm
Tipo de producto Bidón moldeado
Altura (imperial) 4,72 in
Diámetro (métrico) 70 mm
Dispensación a través del tapón No
Título del producto
Tarros con graduaciones moldeadas de polipropileno Azlon™ con asas >