Learn More
Azlon™ Frascos lavadores con impresiones plurilingües de polipropileno Azlon™
Click to view available options
Chemical Label:
Diclorometano
Metiletilcetona
Descripción
Impresos con símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e información de seguridad. Los frascos lavadores con impresiones plurilingües de polipropileno Azlon™ muestran los nombres químicos y la información de seguridad clave en cuatro idiomas europeos, por lo que ya no es necesario usar varios frascos lavadores en países de habla europea.
- Frascos de lavado con cuello ancho multilingües
- Fabricados con polipropileno para una alta resistencia térmica y química; esterilizable en autoclave
- Impreso de forma indeleble en inglés, francés, alemán y español
- Incluyen cierres de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
- Los cierres incluyen una apertura de punta por chorro de precisión para un control preciso
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Color | Translúcido |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 5/paq. |
Color del tapón | Verde |
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Boca | Ancha |
Chemical Label | Metiletilcetona |
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de tapón | Tapón sin ventilación |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Documentos
Product Information
Product Information
Product information
Tamaño : 5.2 MB
Product information
Tamaño : 2.8 MB
Product information
Tamaño : 3.7 MB
Product information
Tamaño : 3 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
5Minutes
31Seconds
29
Título del producto
Azlon™ Frascos lavadores con impresiones plurilingües de polipropileno Azlon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido