Learn More
Frascos redondos de cuello ancho de polipropileno Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
125 ml
150 ml
Descripción
Utilice estos frascos redondos resistentes para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo. Los frascos redondos de cuello ancho de polipropileno Azlon™ incluyen un diseño sin revestimiento a prueba de fugas y ofrecen una buena resistencia química. Fácil de limpiar. Contorno interior suave para un vertido eficaz.
- Frascos de polipropileno traslúcidos y flexibles con tapones de rosca de polipropileno
- Muy resistentes y muy duraderos durante el uso
- Aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y EE. UU.
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
- Esterilizable en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 125 ml |
Capacidad (imperial) | 4,22 oz |
Color | Translúcido |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 32mm |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para una amplia gama de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y aplicaciones de muestreo |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 10/Paq. |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Graduated | No |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Documentos
Product Information
Product Information
Product information
Tamaño : 2 MB
Product information
Tamaño : 3 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora
Título del producto
Frascos redondos de cuello ancho de polipropileno Azlon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido