Learn More
Recipientes de boca ancha de polipropileno con tapón de rosca Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1200 ml
Cantidad:
24/paq.
36/paq.
48/paq.
72/paq.
Descripción
Fabricados con polipropileno. Los recipientes de boca ancha de polipropileno con tapón de rosca Azlon™ son esterilizables en autoclave con tapones de rosca sin revestir. Ideales para el almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales y mucho más.
- Recipientes de boca ancha esterilizables en autoclave con tapones de rosca sin revestimiento
- Buena resistencia química
- Ideales para el almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales y mucho más.
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 30 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de muestras, polvos, piensos para animales |
Incluye | Tapón de rosca sin revestimiento |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 72/paq. |
Intervalo de temperatura (métrico) | De – 20C a 135 °C |
Peso (métrico) | 0,95 kg |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Boca | Ancha |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Product Information
Product information
Tamaño : 2 MB
Título del producto
Recipientes de boca ancha de polipropileno con tapón de rosca Azlon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido