Learn More
Frascos redondos de cuello estrecho de polipropileno Azlon™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 mL
250 ml
500 mL
500 ml
1000 ml
2000 ml
Descripción
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo.Los frascos redondos de cuello estrecho de polipropileno AzlonTM son ideales para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y de EE. UU.
- Frascos de polipropileno traslúcidos y flexibles con tapones de rosca de polipropileno
- Muy resistentes y muy duraderos durante el uso
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Buena resistencia química general
- Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Capacidad (imperial) | 33,81 oz |
Color | Translúcido |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 27 mm |
Material | Polipropileno |
Cantidad | 5/paq. |
Color del tapón | Translúcido |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Graduated | No |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Documentos
Product Information
Product Information
Product information
Tamaño : 2 MB
Product information
Tamaño : 3 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Frascos redondos de cuello estrecho de polipropileno Azlon™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido