missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Banoxantrone dihydrochloride
Prodrug topoisomerase II inhibitor
127.00€ - 425.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1,4-Bis[[2-(dimethyloxidoamino)ethyl]amino]-5,8-dihydroxy-9,10-anthracenedione dihydrochloride |
---|---|
CAS | 252979-56-9 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
Fórmula molecular | C22H28N4O6.2HCl |
Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 517.4 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18738556
|
Tocris Bioscience
4219/25 |
25 mg |
425.00€
25 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18706416
|
Tocris Bioscience
4219/5 |
5 mg |
127.00€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Bioreductive prodrug; activated by hypoxia to yield the topoisomerase II inhibitor AQ4. Displays little to no cytotoxic activity against 60 tumor cell lines tested under oxic conditions (IC50 >100 μM). Exhibits anti-tumor efficacy in vivo when combined with oxic cell cytotoxins; enhances the anti-tumor effect of cyclophosphamide (Cat. No. 4091) in a mouse tumor model.Especificaciones
1,4-Bis[[2-(dimethyloxidoamino)ethyl]amino]-5,8-dihydroxy-9,10-anthracenedione dihydrochloride | |
>98% | |
Observed MW: 517.4 |
252979-56-9 | |
C22H28N4O6.2HCl |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Store at 4°C
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto