Learn More
Cloruro de bario dihidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11469020
Cloruro de bario dihidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469020
1000 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Código de producto. 11469020
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12905.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
Barium chloride dihydrate is mainly used in the purification of brine solution in caustic chlorine plants, as a reagent in the test for sulfate ion in chemical lab, and as a cleansing agent in the production of other barium chemicals and lubricating oil additives. It is used in the production of molecular sieves, pigments, and paper coatings, and serves as a precursor to fabricate the doped barium zirconate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dihidrato de cloruro de bario se utiliza principalmente en la purificación de la solución de salmuera en plantas de cloro cáustico, como reactivo en el ensayo de iones de sulfato en laboratorios químicos, y como agente de limpieza en la producción de otros productos químicos de bario y aditivos de aceite lubricante. Se utiliza en la producción de tamices moleculares, pigmentos y revestimientos de papel, y sirve como precursor para fabricar el circonato de bario dopado.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol. Insoluble en etanol y acetato de etilo.
Notas
Estable e higroscópico en la naturaleza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10326-27-9
Fórmula molecular BaCl2H4O2
Peso molecular (g/mol) 244.26
Número MDL MFCD00149154
Clave InChI PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7dMostrar másMostrar menos
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Barium chloride dihydrate
Punto de fusión 113°C (in 2H2O)
Cantidad 1000 g
Número UN UN1564
Índice Merck 14,971
Información de solubilidad Soluble in water and metanol. Insoluble in ethanol and ethyl acetate.
Nombre IUPAC bario(2+); dicloruro; dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.28 (208.25 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Densidad 3.097
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteW09K015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/09/2024 Catalog NumberA12905.0B,A12905.0I,A12905.30
Número de loteS14K032 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/06/2024 Catalog NumberA12905.0B,A12905.0I,A12905.30
Número de loteR21K020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog NumberA12905.0B,A12905.0I,A12905.30
Número de lote10249210 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog NumberA12905.0B,A12905.0I,A12905.30
Número de loteP29K026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/04/2024 Catalog NumberA12905.0B,A12905.0I,A12905.30
compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium chloride dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Barium chloride (BaCl2), dihydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de bario dihidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >