Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas BBP12
Ofrece una alta velocidad de impresión con la capacidad de gestionar una amplia variedad de etiquetas de identificación. La impresora de etiquetas Brady™ BBP12 es una impresora de nivel básico para la identificación de muestras de laboratorio.
610.00€ - 2334.78€
Especificaciones
Tipo de pantalla | Pantalla LCD en color |
---|---|
Print Technology | Transferencia térmica |
Anchura (métrico) | 202 mm |
Fondo (métrico) | 258,00 mm |
Capacidad de color | monocromo/a |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15430705
|
Brady™
195566 |
Impresora de etiquetas BBP12 con bobinador, fuente de alimentación EU |
610.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15512000
|
Brady™
195569 |
Impresora de etiquetas BBP12 con desbobinador & software Label-Mark6 Pro, fuente de alimentación EU | N/A | N/A | N/A | |||||
15532000
|
Brady™
195812 |
Kit de aplicación para impresora de etiquetas BBP12, UE | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
- Imprime una amplia gama de etiquetas desde 10 mm hasta 112 mm de ancho
- Imagen y posicionamiento de código de barras precisos en etiquetas pequeñas
- Calidad de impresión estándar de 300 ppp
- Pantalla LCD a todo color
- Incluye un desbobinador externo para imprimir rollos de etiquetas más grandes
- Funcionamiento autónomo, gracias a la posibilidad de conexión de un teclado universal
- Dimensiones (An x F x Al): 202 mm x 258 mm x 173 mm
Especificaciones
Pantalla LCD en color | |
202 mm | |
monocromo/a | |
64 MB | |
300 ppp | |
Serie, USB, Ethernet | |
2,5 kg | |
Identificación de activos, etiquetado de códigos de barras, marcado de cables, identificación de laboratorio | |
1 año | |
110 - 240 V |
Transferencia térmica | |
258,00 mm | |
Checo, holandés, inglés, finés, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, kazajo, lituano, noruego (Bokmål), polaco, portugués, ruso, eslovaco, español, sueco, turco | |
100 etiquetas/día | |
LabelMark, controlador basado en Windows para uso de software de terceros, Codesoft | |
De 5 °C a 40 °C | |
UL; cUL; CE; RoHS; EAC | |
1 unidad | |
Adaptador de AC |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brady™ Impresora de etiquetas BBP12