Learn More
BCL10 Mouse anti-Human, Clone: OTI9C2, lyophilized, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies CF800518

Descripción
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
BCL-10 is an N-terminal CARD (Caspase Recruitment Domain) containing protein that is involved in the adaptive immune response. It promotes apoptosis, pro-caspase-9 maturation, and activation of NF-kappa-B via NIK and IKK. BCL-10 is also an adapter protein between upstream TNFR1-TRADD-RIP complex and the downstream NIK-IKK-IKAP complex. It is a substrate for MALT1. Mutations in the gene can lead to Immmunodeficiency 37 or Lymphoma, mucosa-associated lymphoid type.Especificaciones
BCL10 | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
BCL10 | |
CARMEN, CIPER, CLAP, IMD37, c-E10, mE10 | |
Mouse | |
Affinity Chromatography | |
RUO | |
8915 | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Lyophilized |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
OTI9C2 | |
PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 | |
O95999 | |
BCL10 | |
Full length human recombit protein of human BCL10 produced in HEK293T cell. | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Antibody | |
IgG1 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.