Learn More
BD Solución BD FACS™ de lisado concentrada 10X
Puede usarse tanto en procedimientos de lisis/lavado como de lisis/sin lavado. La solución BD™ FACS™ de lisado concentrada 10X es adecuada para su uso con reactivos como los reactivos BD Tritest™ o BD Simultest™ y un citómetro de flujo debidamente equipado.
Marca: BD 349202
Descripción
La solución de lisado BD™ FACS™ está indicada para el lisado de glóbulos rojos tras la tinción de inmunofluorescencia directa de los glóbulos periféricos humanos con anticuerpos monoclonales antes del análisis citométrico de flujo. La lisis de células sanguíneas enteras ayuda a eliminar las células interferentes para permitir la detección eficaz de linfocitos.
- Suficiente para 2000 pruebas cuando se utiliza en procedimientos de lisis/sin lavado (por ejemplo, BD Tritest™)
- Suficiente para 500 pruebas cuando se utiliza en procedimientos de lisis/lavado (por ejemplo, BD Simultest™)
- Para preparar, diluir el concentrado 10X 1:10 a temperatura ambiente (20–25 °C), agua desionizada
- Temperatura de inflamación 64 °C
- Soluble en agua
- Para uso en diagnóstico in vitro

Especificaciones
Incolora | |
10X | |
Solución de lisado | |
100 mL |
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. | |
Sistemas de citometría de flujo, como los sistemas FACSCanto™ y FACSCalibur™ | |
Formulación aproximada: 10 % formaldehído, 30 % dietilenglicol, 3,5 % metanol, 56,5 % agua | |
Líquido |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.