Learn More
BD Sistemas GasPak™ 150
Modelos ventilados y no ventilados
684.00€ - 1370.00€
Especificaciones
Tipo | Sistema anaerobio 150 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Generación de entornos de anaerobios, microaerófilos (reducción de oxígeno) o enriquecidos con CO2 |
Admite | Placas de Petri de 100 x 15 mm (36), placas de Petri de 150 x 15 mm (12) o tubos de cultivo (13) |
Línea de productos | GasPak™ |
Tamaño | Grande |
Requires: Non-vented model (and vented model if tank system not used) requires disposable gas generator envelope.
Código de producto | Marca | Incluye | Ventilado/a | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Ventilado/a | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11749022
|
BD
260628 |
Tarro de policarbonato (no ventilado), tapa con sellado con junta tórica, 3 cámaras de reacción por catalización, 10 cargas, gradilla y soporte para tubos | No | N/A | |||||
17609715
|
BD
260629 |
Tarro de policarbonato con ventilación instalada, tapa con sellado con junta tórica, 3 cámaras de reacción por catalización, 10 cargas, gradilla, soporte para tubos, tubos de caucho y abrazadera de tubos | Sí | N/A | |||||
Descripción
Gaspak 150 Complete dimensions: 8.5 H x 10 in. dia. without the lid; 11.25 in. H with lid
Igual que los sistemas GasPak™ 100, pero incluye tarro anaerobio de mayor tamaño
- Proporcionan todos los componentes necesarios para producir atmósferas anaeróbicas, microaerófilas o enriquecidas con CO2aeróbicas
- Capacidad para treinta y seis placas de Petri de 100 × 15 mm, doce placas de Petri de 150 × 15 mm o 13 tubos de cultivo
- Hay disponibles modelos con y sin ventilación para satisfacer una amplia variedad de necesidades
- No ventilado para procedimientos anaeróbicos
- Con ventilación para sistemas de evacuación-sustitución que utilizan gases de depósitos
Especificaciones
Sistema anaerobio 150 | |
Placas de Petri de 100 x 15 mm (36), placas de Petri de 150 x 15 mm (12) o tubos de cultivo (13) | |
Grande |
Generación de entornos de anaerobios, microaerófilos (reducción de oxígeno) o enriquecidos con CO2 | |
GasPak™ |