missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BDCA-2 (CD303) Mouse anti-Human, Brilliant Violet 510, Clone: V24-785, BD OptiBuild™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: BD Biosciences 748005
531.07 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
BDCA-2 (CD303) Monoclonal antibody specifically detects BDCA-2 (CD303) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
BDCA-2 (CD303) | |
Monoclonal | |
0.2 mg/mL | |
Mouse | |
RUO | |
BDCA-2 (CD303) | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
Flow Cytometry | |
V24-785 | |
Brilliant Violet 510 | |
50 μg | |
Primary | |
Human | |
IgG2b κ |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
BDCA-2 (CD303) Mouse anti-Human, Brilliant Violet 510, Clone: V24-785, BD OptiBuild™ > 50 μg; Brilliant Violet 510
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido