Learn More
Thermo Scientific™ Refrigeradores de sobremesa
Proteja las enzimas, las células, los reactivos y las soluciones mediante el mantenimiento de la temperatura del congelador durante el trabajo en la mesa del laboratorio con los refrigeradores de sobremesa.
243.00€ - 464.00€
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura | matriz, red, conjunto | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura | matriz, red, conjunto | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10777232
![]() |
Thermo Scientific™
355501 |
-20 °C | 4 x 5 | 20 (tubos de 0,2 a 0,5 ml) |
310.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10292581
![]() |
Thermo Scientific™
5115-0012 |
-20 °C | 3 x 4 | 12 (tubos de 0,2 a 0,5 ml) |
245.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
10252631
![]() |
Thermo Scientific™
5115-0032 |
-20 °C | 4 x 8 | 32 (tubos de 0,2 a 0,5 ml) |
406.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10525021
![]() |
Thermo Scientific™
5116-1300 |
0 °C | 3 x 4 | 12 (tubos de 12 a 13 mm de diámetro) |
464.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10253921
![]() |
Thermo Scientific™
5116-1600 |
0 °C | 3 x 4 | 12 (tubos de 16 a 17 mm de diámetro) |
451.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10089140
![]() |
Thermo Scientific™
DS5116-0012 |
0 °C | 3 x 4 | 12 (criotubos y tubos de microcentrífuga de 0,2 a 0,5 ml) |
243.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10778391
![]() |
Thermo Scientific™
DS5116-0032 |
0 °C | 4 x 8 | 32 (criotubos y tubos de microcentrífuga de 0,2 a 0,5 ml) |
439.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10741792
![]() |
Thermo Scientific™
DS5114-0012 |
-20 °C | 3 x 4 | 12 (criotubos de 0,2 a 1,5 ml) |
268.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Proteja las enzimas, las células, los reactivos y las soluciones mediante el mantenimiento de la temperatura del congelador durante el trabajo en la mesa del laboratorio con los refrigeradores de sobremesa Thermo Scientific™.
- Mantienen la temperatura del congelador durante el ciclo de desescarchado y en caso de fallo eléctrico o apertura accidental de la puerta
- Capacidad para 12, 20 o 32 tubos
- Insertos incluidos para su uso con tubos de microcentrífugas de 0,2 a 0,5 ml
- Rejilla impresa en tapa con guía posicionadora unidireccional para la orientación correcta y la identificación de las muestras
- Moldeados con policarbonato resistente a impactos con asa de bloqueo para un uso de larga duración
- Apilables para ahorrar espacio
Especificaciones
Policarbonato | |
Refrigerador de sobremesa |