Learn More
beta-Ciclocitral, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11481100
beta-Ciclocitral, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481100
10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11481100
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25700.09
Solicitar formato a granel o personalizado
beta-Cyclocitral is used as flavoring agent, nutrient, stabilizers, surfactants and emulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El beta-ciclocitral se utiliza como agente aromatizante, nutriente, estabilizador, surfactante y emulsionante.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano, acetato de etilo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado del aire y de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 432-25-7
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.24
Número MDL MFCD00079078
Clave InChI MOQGCGNUWBPGTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo beta-cyclocitral, b-cyclocitral, 1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 2,6,6-trimethyl, .beta.-cyclocitral, 2,6,6-trimethyl-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, unii-77y0u2x29g, cyclocitral, alpha beta-cyclocitral, 2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-carbaldehyde, 1-formyl-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexeneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 9895
ChEBI CHEBI:53177
Nombre IUPAC 2,6,6-trimetilciclohexeno-1-carbaldehído
SMILES CC1=C(C=O)C(C)(C)CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material beta-Cyclocitral
Densidad 0.944
Punto de ebullición 62°C to 63°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.498
Cantidad 10 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform,dichloromethane,ethyl acetate and methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.23
Porcentaje de pureza ≥90%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10239860 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberB25700.09,B25700.18
Número de lote10237632 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberB25700.09,B25700.18
Número de lote10228181 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB25700.09,B25700.18
Número de lote10147453 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB25700.09,B25700.18
Número de lote10179243 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB25700.09,B25700.18
RUO – Research Use Only
Título del producto
beta-Ciclocitral, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals >