Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de látex de caucho natural Bi-Colour™ serie 87-900
Con una mezcla de látex y neopreno que proporciona una protección fiable contra una amplia variedad de productos químicos. Los guantes de inmersión de látex de caucho natural Ansell Edmont™ Bi-Colour™ serie 87-900 cuentan con doble inmersión para doble protección.
44.55€ - 49.40€
Specifications
Material de la parte posterior Látex de caucho
Material del manguito Neopreno
Coating Material Látex de caucho natural
Latex Free No
Tipo de producto Guantes de inmersión
View More Specs
Products 5
Product Code Brand Tamaño Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Tamaño Price Quantity & Availability  
11731573
missing translation for 'viewDocuments'
Ansell™
87900080
7,5
44.55€
12 pares
Fecha estimada de envío: 22-04-2025
para ver el stock
Edge
Add to basket
11712833
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Ansell™
87900080BP
8
49.40€
12 pares
En stock
para ver el stock
Edge
Add to basket
11746883
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Ansell™
87900090BP
9
49.40€
12 pares
En stock
para ver el stock
Add to basket
11741573
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Ansell™
87900100BP
10
49.40€
12 pares
En stock
para ver el stock
Edge
Add to basket
11722833
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Ansell™
87900110BP
11
49.40€
12 pares
En stock
para ver el stock
Edge
Add to basket
Description
Description
  • Alta resistencia a las sales y los detergentes
  • Forro de borra de algodón puro de gran calidad para ayudar a reducir el riesgo de irritación de la piel
  • Con un acabado de rombos invertidos en relieve y de color verde y amarillo
  • Resistentes, duraderos y con excelente agarre en entornos secos o húmedos
  • Ideales para montaje de aeronaves, fabricación de baterías y dispositivos electrónicos, y para química
Specifications
Specifications
Látex de caucho
Látex de caucho natural
Guantes de inmersión
Amarillo
Borra de algodón
Resistente a sales y detergentes
Neopreno
No
0,68 mm
Recto
12 pares
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ansell™ Guantes de inmersión de látex de caucho natural Bi-Colour™ serie 87-900
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.