Learn More
Ansell Alfombrilla de preparación estéril BioClean ChemPrep™
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
40 x 25 cm
56 x 40 cm
Descripción
- Diseño de 3 capas sin látex
- Capa superior de malla para una distribución uniforme
- Capa intermedia altamente absorbente
- Capa inferior impermeable
- Capa superior: película con apertura de poliolefina
- Capa intermedia: Papel Airlaid
- Capa inferior: Polietileno
Especificaciones
Especificaciones
Absorbencia | Alta absorbancia |
Certificaciones/conformidad | Fabricadas en una instalación que posee certificaciones ISO 9001:2008; procesadas en un entorno NEBB con certificado ISO de clase 5 |
Dimensiones (L x An) | 40 x 25 cm |
Desechables | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Controlled and Critical, Environments, Laboratory and Research, Production and Manufacturing |
Cantidad | Una unidad por bolsa de PE interior sellada; una bolsa interior por segunda bolsa de PE; 50 bolsas dobles por bolsa de PE exterior sellada; cuatro bolsas exteriores por caja de cartón revestida (200 unidades) |
Color | Azul |
Longitud (imperial) | 16 in. |
Longitud (métrico) | 40 cm |
Material | Polyolefin |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Videos
-
Nitritex Bioclean chemotherapy range
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
23-1692 | Certificado de conformidad | 28/02/2024 | S-BCPM-4025B |
23-1692 | Certificado de irradiación | 28/02/2024 | S-BCPM-4025B |
21-1861 | Certificado de esterilidad | 16/12/2022 | S-BCPM-4025B |
21-1612 | Certificado de esterilidad | 16/12/2022 | S-BCPM-4025B |
20-0930 | Certificado de esterilidad | 16/12/2022 | S-BCPM-4025B |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
29Hours
17Minutes
31Seconds
42New Offer Ahorre hasta un 92%
Tres (3) años desde la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.
Título del producto
Ansell Alfombrilla de preparación estéril BioClean ChemPrep™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido