Learn More
Ansell Alfombrilla de preparación estéril BioClean ChemPrep™
La alfombrilla de preparación estéril Ansell™ BioClean ChemPrep™ mejora la seguridad de la mesa de trabajo para técnicos, enfermeros y farmacéuticos al manipular o administrar fármacos de quimioterapia.
697.00€
Especificaciones
Absorbencia | Alta absorbancia |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Fabricadas en una instalación que posee certificaciones ISO 9001:2008; procesadas en un entorno NEBB con certificado ISO de clase 5 |
Color | Azul |
Material | Polyolefin |
Tipo | Alfombrilla de preparación |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15248278
|
Ansell
S-BCPM-4025B |
40 x 25 cm |
697.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15258278
|
Ansell
S-BCPM-5640B |
56 x 40 cm |
697.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Diseño de 3 capas sin látex
- Capa superior de malla para una distribución uniforme
- Capa intermedia altamente absorbente
- Capa inferior impermeable
- Capa superior: película con apertura de poliolefina
- Capa intermedia: Papel Airlaid
- Capa inferior: Polietileno
Especificaciones
Alta absorbancia | |
Azul | |
Alfombrilla de preparación | |
Controlled and Critical, Environments, Laboratory and Research, Production and Manufacturing |
Fabricadas en una instalación que posee certificaciones ISO 9001:2008; procesadas en un entorno NEBB con certificado ISO de clase 5 | |
Polyolefin | |
Sí |
Three (3) years from date of manufacture. Store in a dry, cool place (≤40°C) away from direct sunlight and fluorescent light.