Learn More
Ansell Máscaras faciales estériles BioClean™ DB para sala limpia con forma de sobre
La máscara facial estéril ofrece transpirabilidad y comodidad para una mayor protección. Compatible con entornos ISO Clase 4. Disponibles con o sin protector de cuello.
Marca:  Ansell BDBS-G
489.99 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12745935
  • 779.00€ / paquete de 200
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La máscara facial estéril ofrece transpirabilidad y comodidad para una mayor protección. Compatible con entornos ISO Clase 4. Disponibles con o sin protector de cuello.
  • Máscara facial estéril irradiada con rayos gamma
  • Unión ultrasónica con cinta para la cabeza
  • Banda sin látex, pieza de aluminio maleable totalmente revestida
  • Eficiencia de filtración de partículas a 0,3 micras 98,2 %
  • Exterior hidrófobo
  • Procesados en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con condiciones de funcionamiento ISO Clase 4
  • De conformidad con procedimientos estándar de la norma ISO 2859
  • EU GMP Grado A
  • Bolsas selladas individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Videos
  • Nitritex Bioclean-D
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Nitritex Bioclean-D
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Ansell Máscaras faciales estériles BioClean™ DB para sala limpia con forma de sobre > Tamaño universal; protección para el cuello